Dimethyl-5-bromisophthalat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Brom-1,3-benzoldicarbonsäuredimethylester, 5-Bromisophthalsäuredimethylester
H50629.03 H50629.06
H50629.03EA 36.1 EUR
H50629.03 H50629.06
Dimethyl-5-bromisophthalat ≥98%
Dimethyl-5-bromisophthalat
Purity: 98% CAS No.: 51760-21-5 Molecular Formula: C10H9BrO4 Formula Weight: 273.08 Melting Point: 88-90° MDL No.: MFCD00078709
Formel: C₁₀H₉BrO₄
Molecular Weight: 273,08 g/mol
Schmelzpunkt: 88…90 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00078709
CAS-Nummer: 51760-21-5
EINECS: 257-386-0