4-Bromisophthalsäure 96%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
A13152.06
A13152.14
A13152.22
A13152.06EA
73
EUR
A13152.06
A13152.14
A13152.22
4-Bromisophthalsäure 96%
4-Bromisophthalsäure
Purity: 96%
CAS No.: 6939-93-1
Molecular Formula: C8H5BrO4
Formula Weight: 245.03
Melting Point: 296-302°
Beilstein Reference: 1959392
Formel:
C₈H₅BrO₄ Molecular Weight: 245,03 g/mol Schmelzpunkt: 296…302 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002404 CAS-Nummer: 6939-93-1 EINECS: 230-078-3 |