2-Brom-4-(trifluormethoxy)anilin
Lieferant: FLUOROCHEM
004298-25G 004298-100G
FLUO004298-25GEA 42.9 EUR
FLUO004298-25G FLUO004298-100G
2-Brom-4-(trifluormethoxy)anilin
2-Brom-4-(trifluormethoxy)anilin
Formel: C₇H₅BrF₃NO
MDL: MFCD00203478
CAS-Nummer: 175278-17-8