4-Brom-2-(trifluormethoxy)anilin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
631256-25G 631256-5G
SIAL631256-25GEA 256 EUR
SIAL631256-25G SIAL631256-5G
4-Brom-2-(trifluormethoxy)anilin, Sigma-Aldrich®
4-Brom-2-(trifluormethoxy)anilin
Formel: C₇H₅BrF₃NO
Molecular Weight: 256.02 g/mol
MDL: MFCD00179338
CAS-Nummer: 175278-09-8
UN: 2810
ADR: 6.1 III