1-Brom-2-iodbenzol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 2-Bromo-1-iodobenzene, 2-Bromoiodobenzene

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

242616-25G 242616-5G
SIAL242616-25GEA 91.7 EUR
SIAL242616-25G SIAL242616-5G
1-Brom-2-iodbenzol, Sigma-Aldrich®
1-Brom-2-iodbenzol
Formel: C₆H₄BrI
Molecular Weight: 282,91 g/mol
Siedepunkt: 250 °C (1013 hPa)
Dichte: 2,2571 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00001030
CAS-Nummer: 583-55-1
EINECS: 209-508-9

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR