4-Brom-2-nitroanilin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
B25468.22 B25468.14
B25468.22EA 202 EUR
B25468.22 B25468.14
4-Brom-2-nitroanilin ≥98%
4-Brom-2-nitroanilin
Purity: 98% CAS No.: 875-51-4 Molecular Formula: C6H5BrN2O2 Formula Weight: 217.02 Melting Point: 111-114° MDL No.: MFCD00041312
Formel: C₆H₅BrN₂O₂
Siedepunkt: 309 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 111…114 °C
Dichte: 1,81 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041312
CAS-Nummer: 875-51-4