2-Brom-6-nitrophenol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
H27326.14
H27326.06
H27326.14EA
296
EUR
H27326.14
H27326.06
2-Brom-6-nitrophenol ≥97%
2-Brom-6-nitrophenol
Purity: 97%
CAS No.: 13073-25-1
Molecular Formula: C6H4BrNO3
Formula Weight: 218.00
Melting Point: 66-69°
MDL No.: MFCD02683216
Formel:
C₆H₄BrNO₃ Schmelzpunkt: 66…69 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02683216 CAS-Nummer: 13073-25-1 |