2-Brom-6-nitrophenol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
643378-25G
643378-5G
SIAL643378-25GEA
441
EUR
SIAL643378-25G
SIAL643378-5G
2-Brom-6-nitrophenol, Sigma-Aldrich®
2-Brom-6-nitrophenol
Formel:
C₆H₄BrNO₃ Molecular Weight: 218,01 g/mol |
MDL:
MFCD02683216 CAS-Nummer: 13073-25-1 |