4-Brom-2-nitrophenol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

309877-5G
SIAL309877-5GEA 31.4 EUR
SIAL309877-5G
4-Brom-2-nitrophenol, Sigma-Aldrich®
4-Brom-2-nitrophenol
Formel: C₆H₄BrNO₃
Molecular Weight: 218,01 g/mol
Siedepunkt: 259 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 90…94 °C
MDL: MFCD00082540
CAS-Nummer: 7693-52-9
EINECS: 231-707-4

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR