2-Brom-6-methoxyphenol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
B25535.03
B25535.06
B25535.14
B25535.03EA
43.6
EUR
B25535.03
B25535.06
B25535.14
2-Brom-6-methoxyphenol ≥98%
2-Brom-6-methoxyphenol
Purity: 98+%
CAS No.: 28165-49-3
Molecular Formula: C7H7BrO2
Formula Weight: 203.04
Melting Point: 62-65°
MDL No.: MFCD08146628
Formel:
C₇H₇BrO₂ Molecular Weight: 203.04 g/mol Schmelzpunkt: 62…65 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08146628 CAS-Nummer: 28165-49-3 |