4-Brom-2-methoxyphenol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Bromguajacol, 1-Brom-4-hydroxy-3-methoxybenzol, 5-Brom-2-hydroxyanisol
L08801.09
L08801.18
L08801.04
L08801.09EA
119
EUR
L08801.09
L08801.18
L08801.04
4-Brom-2-methoxyphenol ≥98%
4-Brom-2-methoxyphenol
Purity: 98%
CAS No.: 7368-78-7
Molecular Formula: C7H7BrO2
Formula Weight: 203.04
Odour: Phenol-like
Melting Point: 32-37°
Boiling Point: 129-132°/12mm
Beilstein Reference: 2045286
MDL No.: MFCD00051937
Formel:
C₇H₇BrO₂ Molecular Weight: 203,04 g/mol Siedepunkt: 129…132 °C (12 mmHg) Schmelzpunkt: 32…37 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00051937 CAS-Nummer: 7368-78-7 |