4-Brom-2-methoxyphenol
Lieferant: CHEMPUR
BTB13905.250 BTB13905.1
CHMPBTB13905.250EA 0 EUR
CHMPBTB13905.250 MAYBBTB13905.1
4-Brom-2-methoxyphenol
4-Brom-2-methoxyphenol
Formel: C₇H₇BrO₂
MDL: MFCD00051937
CAS-Nummer: 7368-78-7