[(3-Triethoxysilyl)propyl]succinic anhydride ≥93,0% (durch GC)
Achtung
T3817-25G T3817-5G
TCIAT3817-25GEA 164 EUR
TCIAT3817-25G TCIAT3817-5G
[(3-Triethoxysilyl)propyl]succinic anhydride ≥93,0% (durch GC)
[(3-Triethoxysilyl)propyl]succinic anhydride
Formel: C₁₃H₂₄O₆Si
MDL: MFCD01320976
CAS-Nummer: 93642-68-3
EINECS: 297-566-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %
Purity (Morpholine Method) min. 96.0 %