3-Chlor-2-fluoranilin ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H51144.06 H51144.22
H51144.06EA 28.9 EUR
H51144.06 H51144.22
3-Chlor-2-fluoranilin ≥97%
3-Chlor-2-fluoranilin
Purity: 97% CAS No.: 2106-04-9 Molecular Formula: C6H5ClFN Formula Weight: 145.56 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.564 Odour: Characteristic Boiling Point: 214° UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00069415
Formel: C₆H₅ClFN
Molecular Weight: 145,56 g/mol
Siedepunkt: 214 °C
Dichte: 1,324
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00069415
CAS-Nummer: 2106-04-9
EINECS: 218-283-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III