2-Chlor-4-(trifluormethoxy)anilin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
655929-1G 655929-5G
SIAL655929-1GEA 26 EUR
SIAL655929-1G SIAL655929-5G
2-Chlor-4-(trifluormethoxy)anilin, Sigma-Aldrich®
2-Chlor-4-(trifluormethoxy)anilin
Formel: C₇H₅ClF₃NO
Molecular Weight: 211,57 g/mol
MDL: MFCD01631704
CAS-Nummer: 69695-61-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III