3-Chlor-2-fluorphenol
Lieferant: FLUOROCHEM
005665-1G 005665-5G
FLUO005665-1GEA 31.1 EUR
FLUO005665-1G FLUO005665-5G
3-Chlor-2-fluorphenol
3-Chlor-2-fluorphenol
Formel: C₆H₄ClFO
Molecular Weight: 146,55 g/mol
MDL: MFCD01631572
CAS-Nummer: 2613-22-1
UN: 3261
ADR: 8,III