2-Chlor-6-fluorphenol
Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr
005664-5G 005664-1G
FLUO005664-5GEA 0 EUR
FLUO005664-5G FLUO005664-1G
2-Chlor-6-fluorphenol
2-Chlor-6-fluorphenol
Formel: C₆H₄ClFO
Molecular Weight: 146.55 g/mol
Siedepunkt: 199
Schmelzpunkt: 65
MDL: MFCD01631574
CAS-Nummer: 2040-90-6
EINECS: 433-890-8
UN: 3261
ADR: 8 II