2-Chlor-6-fluorphenol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
590169-25G 590169-5G
SIAL590169-25GEA 170 EUR
SIAL590169-25G SIAL590169-5G
2-Chlor-6-fluorphenol, Sigma-Aldrich®
2-Chlor-6-fluorphenol
Formel: C₆H₄ClFO
Molecular Weight: 146.55 g/mol
Siedepunkt: 199
Schmelzpunkt: 65
MDL: MFCD01631574
CAS-Nummer: 2040-90-6
EINECS: 433-890-8
UN: 3261
ADR: 8 II