4-Chlor-2-fluorphenol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
334227-25G 334227-5G
SIAL334227-25GEA 136 EUR
SIAL334227-25G SIAL334227-5G
4-Chlor-2-fluorphenol, Sigma-Aldrich®
4-Chlor-2-fluorphenol
Formel: C₆H₄ClFO
Molecular Weight: 146.55 g/mol
MDL: MFCD00075030
CAS-Nummer: 348-62-9