4-Chlor-3-nitrophenylisothiocyanat
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 1-Chloro-4-isothiocyanato-3-nitrobenzene
SB01784.1 SB01784EA SB01784.50
MAYBSB01784.1EA 0 EUR
MAYBSB01784.1 MAYBSB01784EA MAYBSB01784.50
4-Chlor-3-nitrophenylisothiocyanat
4-Chlor-3-nitrophenylisothiocyanat
Formel: C₇H₃ClN₂O₂S
Schmelzpunkt: 53…54 °C
MDL: MFCD00041236
CAS-Nummer: 127142-66-9
UN: 2923
ADR: 8,III