4-Chlor-3-nitrophenylisothiocyanat
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
1-Chloro-4-isothiocyanato-3-nitrobenzene
008772-5G
008772-10G
FLUO008772-5GEA
101
EUR
FLUO008772-5G
FLUO008772-10G
4-Chlor-3-nitrophenylisothiocyanat
4-Chlor-3-nitrophenylisothiocyanat
Formel:
C₇H₃ClN₂O₂S Schmelzpunkt: 53…54 °C |
MDL:
MFCD00041236 CAS-Nummer: 127142-66-9 UN: 2923 ADR: 8,III |