Pentachlornitrobenzol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Quintozen, 1,2,3,4,5-Pentachlor-6-nitrobenzol

MQ100

P2205-100G P2205-500G P2205-5G
SIALP2205-100GEA 51.4 EUR
SIALP2205-100G SIALP2205-500G SIALP2205-5G
Pentachlornitrobenzol, Sigma-Aldrich®
Pentachlornitrobenzol
Formel: C₆Cl₅NO₂
Molecular Weight: 295.33 g/mol
Siedepunkt: 328
Schmelzpunkt: 151
Dichte: 1.718 g/cm³ (20 °C)
CAS-Nummer: 82-68-8
EINECS: 201-435-0
Merck Index: 12,08264

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR