Isophthaloyldichlorid 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: 1,3-Benzoldicarbonsäuredichlorid, Isophthalsäuredichlorid

122661000 122665000
ACRO122661000EA 27.7 EUR
ACRO122661000 ACRO122665000
Isophthaloyldichlorid 98%
Isophthaloyldichlorid
Formel: C₈H₄Cl₂O₂
Molecular Weight: 203.02 g/mol
Siedepunkt: 276 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 43…45 °C
Flammpunkt: 180 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000678
CAS-Nummer: 99-63-8
EINECS: 202-774-7
UN: 2928
ADR: 6.1 I

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White Crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 43 to 45 °C
Titration RCOCl ≥97.5 %
NMR Consistent with structure
Specific optical rotation +30° to +33° (20 °C, 589 nm) (C= neat)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR