Isophthaloyldichlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1,3-Benzoldicarbonsäuredichlorid, Isophthalsäuredichlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
I19403-100G I19403-500G
SIALI19403-100GEA 50.8 EUR
SIALI19403-100G SIALI19403-500G
Isophthaloyldichlorid, Sigma-Aldrich®
Isophthaloyldichlorid
Formel: C₈H₄Cl₂O₂
Molecular Weight: 203.02 g/mol
Siedepunkt: 276
Schmelzpunkt: 42…45 °C
Dichte: 1.388 g/cm³ (17 °C)
MDL: MFCD00000678
CAS-Nummer: 99-63-8
EINECS: 202-774-7
UN: 3261
ADR: 8 II