Methyl-2-isothiocyanatobenzoat
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: o-Methoxycarbonylphenylisothiocyanat
SB01695.1 SB01695EA SB01695.50
MAYBSB01695.1EA 0 EUR
MAYBSB01695.1 MAYBSB01695EA MAYBSB01695.50
Methyl-2-isothiocyanatobenzoat
Methyl-2-isothiocyanatobenzoat
Formel: C₉H₇NO₂S
Molecular Weight: 193.23 g/mol
Siedepunkt: 104
Dichte: 1.25 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00041062
CAS-Nummer: 16024-82-1
EINECS: 240-164-2
UN: 2923
ADR: 8 III