Methyl-2,4,6-trihydroxybenzoat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A12305.06 A12305.14 A12305.22
A12305.06EA 37.9 EUR
A12305.06 A12305.14 A12305.22
Methyl-2,4,6-trihydroxybenzoat ≥98%
Methyl-2,4,6-trihydroxybenzoat
Purity: 98% CAS No.: 3147-39-5 Molecular Formula: C8H8O5 Formula Weight: 184.15 Melting Point: 175-179° Beilstein Reference: 2837819
Formel: C₈H₈O₅
Molecular Weight: 184.15 g/mol
Schmelzpunkt: 175…179 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013969
CAS-Nummer: 3147-39-5
EINECS: 221-566-7