Dodecyl-3,4,5-trihydroxybenzoat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Lauryl-3,4,5-trihydroxybenzoat, 3,4,5-Trihydroxybenzoesäurelaurylester, Gallussäuredodecylester, Laurylgallat, Gallussäurelaurylester, 3,4,5-Trihydroxybenzoesäuredodecylester, Dodecylgallat, Progalline LA

48660-250G 48660-50G
SIAL48660-250GEA 355 EUR
SIAL48660-250G SIAL48660-50G
Dodecyl-3,4,5-trihydroxybenzoat, Sigma-Aldrich®
Dodecyl-3,4,5-trihydroxybenzoat
Formel: C₁₉H₃₀O₅
Molecular Weight: 338,44 g/mol
Schmelzpunkt: 94…97 °C
MDL: MFCD00002195
CAS-Nummer: 1166-52-5
EINECS: 214-620-6

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR