Ethyl-3,4,5-trihydroxybenzoat 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: 3,4,5-Trihydroxybenzoesäureethylester, Gallussäureethylester, Ethylgallat
279931000 279935000
ACRO279931000EA 62.6 EUR
ACRO279931000 ACRO279935000
Ethyl-3,4,5-trihydroxybenzoat 99%
Ethyl-3,4,5-trihydroxybenzoat
Formel: C₉H₁₀O₅
Molecular Weight: 198.18 g/mol
Schmelzpunkt: 151…154 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016430
CAS-Nummer: 831-61-8
EINECS: 212-608-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 151 to 154 °C
HPLC ≥98.5 %
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable