Ethyl-3,4,5-trihydroxybenzoat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3,4,5-Trihydroxybenzoesäureethylester, Gallussäureethylester, Ethylgallat
48640-100G-F
48640-500G-F
SIAL48640-100G-FEA
131
EUR
SIAL48640-100G-F
SIAL48640-500G-F
Ethyl-3,4,5-trihydroxybenzoat, Sigma-Aldrich®
Ethyl-3,4,5-trihydroxybenzoat
Formel:
C₉H₁₀O₅ Molecular Weight: 198,18 g/mol |
MDL:
MFCD00016430 CAS-Nummer: 831-61-8 EINECS: 212-608-5 |