Methyl-3,4,5-trihydroxybenzoat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3,4,5-Trihydroxybenzoesäuremethylester, Methylgallat, Gallussäuremethylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
274194-100G 274194-5G
SIAL274194-100GEA 156 EUR
SIAL274194-100G SIAL274194-5G
Methyl-3,4,5-trihydroxybenzoat, Sigma-Aldrich®
Methyl-3,4,5-trihydroxybenzoat
Formel: C₈H₈O₅
Molecular Weight: 184.15 g/mol
Siedepunkt: 450
Schmelzpunkt: 200…203 °C
MDL: MFCD00002194
CAS-Nummer: 99-24-1
EINECS: 202-741-7
Merck Index: 13,04366