Octyl-3,4,5-trihydroxybenzoat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Octylgallat, 3,4,5-Trihydroxybenzoesäureoctylester, Gallussäureoctylester
L06081.14
L06081.22
L06081.14EA
56.8
EUR
L06081.14
L06081.22
Octyl-3,4,5-trihydroxybenzoat ≥98%
Octyl-3,4,5-trihydroxybenzoat
Purity: 98+%
CAS No.: 1034-01-1
Molecular Formula: C15H22O5
Formula Weight: 282.34
Melting Point: 96-102°
Beilstein Reference: 2132305
Formel:
C₁₅H₂₂O₅ Molecular Weight: 282.34 g/mol Schmelzpunkt: 96…102 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002197 CAS-Nummer: 1034-01-1 EINECS: 213-853-0 |