Octyl-3,4,5-trihydroxybenzoat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Octylgallat, 3,4,5-Trihydroxybenzoesäureoctylester, Gallussäureoctylester
48700-250G-F 48700-50G-F
SIAL48700-250G-FEA 478 EUR
SIAL48700-250G-F SIAL48700-50G-F
Octyl-3,4,5-trihydroxybenzoat, Sigma-Aldrich®
Octyl-3,4,5-trihydroxybenzoat
Formel: C₁₅H₂₂O₅
Molecular Weight: 282,34 g/mol
Schmelzpunkt: 95…100 °C
MDL: MFCD00002197
CAS-Nummer: 1034-01-1
EINECS: 213-853-0