Propyl-3,4,5-trihydroxybenzoat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
3,4,5-Trihydroxybenzoesäurepropylester, Propylgallat, Gallussäurepropylester, Progalline P
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.20599.0100
8.20599.0500
8.20599.0025
8.20599.0100EA
60.3
EUR
8.20599.0100
8.20599.0500
8.20599.0025
Propyl-3,4,5-trihydroxybenzoat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Propyl-3,4,5-trihydroxybenzoat
Formel:
C₁₀H₁₂O₅ Molecular Weight: 212,2 g/mol Siedepunkt: 449 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 145…148 °C Dichte: 1,21 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002196 CAS-Nummer: 121-79-9 EINECS: 204-498-2 Merck Index: 12,08044 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 3.5 g/l (25 °C) |
Melting Point | 145 - 148 °C |
Molar Mass | 212.2 g/mol |
Flash Point | 187 °C |
Synonyms | Propyl gallate, Gallic acid propyl ester, 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid propyl ester |
Hill Formula | C10H12O5 |
Chemical Formula | 3,4,5-(OH)3C6H2COOCH2CH2CH3 |