Propyl-3,4,5-trihydroxybenzoat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 3,4,5-Trihydroxybenzoesäurepropylester, Propylgallat, Gallussäurepropylester, Progalline P
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
48710-100G-F 48710-500G-F
SIAL48710-100G-FEA 61.5 EUR
SIAL48710-100G-F SIAL48710-500G-F
Propyl-3,4,5-trihydroxybenzoat, Sigma-Aldrich®
Propyl-3,4,5-trihydroxybenzoat
Formel: C₁₀H₁₂O₅
Molecular Weight: 212.2 g/mol
Siedepunkt: 449
Schmelzpunkt: 145…148 °C
Dichte: 1.21 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002196
CAS-Nummer: 121-79-9
EINECS: 204-498-2
Merck Index: 12,08044