Propyl-3,4,5-trihydroxybenzoat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 3,4,5-Trihydroxybenzoesäurepropylester, Propylgallat, Gallussäurepropylester, Progalline P
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W294705-10KG-K W294705-1KG-K
SIALW294705-10KG-KEA 1050 EUR
SIALW294705-10KG-K SIALW294705-1KG-K
Propyl-3,4,5-trihydroxybenzoat, Sigma-Aldrich®
Propyl-3,4,5-trihydroxybenzoat
Formel: C₁₀H₁₂O₅
Molecular Weight: 212.2 g/mol
Siedepunkt: 449
Schmelzpunkt: 145…148 °C
Dichte: 1.21 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002196
CAS-Nummer: 121-79-9
EINECS: 204-498-2
Merck Index: 12,08044