Bis(2-ethylhexyl)phthalat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Di(2-ethylhexyl)phthalat, Di-iso-octylphthalat, DOP, DEHP, Phthalsäuredi(2-ethylhexyl)ester, Diisooctylphthalat, 1,2-Benzoldicarbonsäuredi(2-ethylhexyl)ester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
D201154-2.5L
D201154-25L
D201154-500ML
D201154-5ML
D201154-100ML
D201154-2L
SIALD201154-2.5LEA
191
EUR
SIALD201154-2.5L
SIALD201154-25L
SIALD201154-500ML
SIALD201154-5ML
SIALD201154-100ML
SIALD201154-2L
Bis(2-ethylhexyl)phthalat, Sigma-Aldrich®
Bis(2-ethylhexyl)phthalat
Formel:
C₂₄H₃₈O₄ Molecular Weight: 390,56 g/mol Siedepunkt: 386,9 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –50 °C Dichte: 0,98 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 195 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009493 CAS-Nummer: 117-81-7 EINECS: 204-211-0 UN: 3082 ADR: 9,III Merck Index: 13,02884 |
|
Learn more
![](/m-de.vwr.com/de_DE/images/about_vwr_275x315.jpg)
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...