Dimethylisophthalat 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Isophthalsäuredimethylester
186510025 186510250 186515000
ACRO186510025EA 142 EUR
ACRO186510025 ACRO186510250 ACRO186515000
Dimethylisophthalat 99%
Dimethylisophthalat
Formel: C₁₀H₁₀O₄
Molecular Weight: 194.19 g/mol
Siedepunkt: 124 °C (16hPa)
Schmelzpunkt: >66 °C
Flammpunkt: 138 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008433
CAS-Nummer: 1459-93-4
EINECS: 215-951-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 70 °C
GC ≥98.5 %
Solubility (2 % in DMSO) Clear solution
HPLC ≥97.5 %