Dimethylisophthalat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Isophthalsäuredimethylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
194239-25G
194239-3KG
194239-500G
SIAL194239-25GEA
43.2
EUR
SIAL194239-25G
SIAL194239-3KG
SIAL194239-500G
Dimethylisophthalat, Sigma-Aldrich®
Dimethylisophthalat
Formel:
C₁₀H₁₀O₄ Molecular Weight: 194.19 g/mol Siedepunkt: 285 Schmelzpunkt: 61…63 °C Dichte: 1.186 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008433 CAS-Nummer: 1459-93-4 EINECS: 215-951-9 |