Dimethyl-5-aminoisophthalat 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Amino-1,3-benzoldicarbonsäuredimethylester, 5-Aminoisophthalsäuredimethylester
B20761.14 B20761.22
B20761.14EA 31.3 EUR
B20761.14 B20761.22
Dimethyl-5-aminoisophthalat 98%
Dimethyl-5-aminoisophthalat
Purity: 98% CAS No.: 99-27-4 Molecular Formula: C10H11NO4 Formula Weight: 209.20 Melting Point: 178-182° Beilstein Reference: 2116565
Formel: C₁₀H₁₁NO₄
Molecular Weight: 209,2 g/mol
Schmelzpunkt: 178…182 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008435
CAS-Nummer: 99-27-4
EINECS: 202-743-8