Dimethyl-5-aminoisophthalat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 5-Amino-1,3-benzoldicarbonsäuredimethylester, 5-Aminoisophthalsäuredimethylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
D142158-100G D142158-25G
SIALD142158-100GEA 152 EUR
SIALD142158-100G SIALD142158-25G
Dimethyl-5-aminoisophthalat, Sigma-Aldrich®
Dimethyl-5-aminoisophthalat
Formel: C₁₀H₁₁NO₄
Molecular Weight: 209,2 g/mol
MDL: MFCD00008435
CAS-Nummer: 99-27-4
EINECS: 202-743-8