Dimethyl-5-nitroisophthalat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
5-Nitro-1,3-benzoldicarbonsäuredimethylester, 5-Nitroisophthalsäuredimethylester
A10610.0B
A10610.30
A10610.0BEA
213
EUR
A10610.0B
A10610.30
Dimethyl-5-nitroisophthalat ≥98%
Dimethyl-5-nitroisophthalat
Purity: 98+%
CAS No.: 13290-96-5
Molecular Formula: C10H9NO6
Formula Weight: 239.19
Melting Point: 121-123°
Beilstein Reference: 2140916
Formel:
C₁₀H₉NO₆ Schmelzpunkt: 121…123 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008429 CAS-Nummer: 13290-96-5 EINECS: 236-307-3 |