Isophthalsäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 1,3-Benzoldicarbonsäure

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

I19209-2KG I19209-500G
SIALI19209-2KGEA 87 EUR
SIALI19209-2KG SIALI19209-500G
Isophthalsäure, Sigma-Aldrich®
Isophthalsäure
Formel: C₈H₆O₄
Molecular Weight: 166.13 g/mol
Siedepunkt: 119…121 °C (6 mmHg)
Schmelzpunkt: 345…348 °C
Dichte: 1.54 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002516
CAS-Nummer: 121-91-5
EINECS: 204-506-4
Merck Index: 13,05216

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR