5-Aminoisophthalsäure 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Amino-1,3-benzoldicarbonsäure
181331000
181330250
ACRO181331000EA
63
EUR
ACRO181331000
ACRO181330250
5-Aminoisophthalsäure 98%
5-Aminoisophthalsäure
Formel:
C₈H₇NO₄ Molecular Weight: 181.15 g/mol Siedepunkt: 515 Schmelzpunkt: >300 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002522 CAS-Nummer: 99-31-0 EINECS: 202-748-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to beige to light brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥94 % |
Specific optical rotation | -143° to -153° (20°C, 589 nm) (1% in ethanol) |