5-Aminoisophthalsäure 95%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
5-Amino-1,3-benzoldicarbonsäure
A15074.18
A15074.30
A15074.18EA
37
EUR
A15074.18
A15074.30
5-Aminoisophthalsäure 95%
5-Aminoisophthalsäure
Purity: 95%
CAS No.: 99-31-0
Molecular Formula: C8H7NO4
Formula Weight: 181.15
Melting Point:
Formel:
C₈H₇NO₄ Molecular Weight: 181,15 g/mol Siedepunkt: 515 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: >300 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002522 CAS-Nummer: 99-31-0 EINECS: 202-748-5 |