5-Aminoisophthalsäure
Lieferant: CHEMPUR
Achtung
Synonyme: 5-Amino-1,3-benzoldicarbonsäure
RJC02328.250 RJC02328.1
CHMPRJC02328.250EA 0 EUR
CHMPRJC02328.250 MAYBRJC02328.1
5-Aminoisophthalsäure
5-Aminoisophthalsäure
Formel: C₈H₇NO₄
Molecular Weight: 181,15 g/mol
Siedepunkt: 515 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 150…156 °C
MDL: MFCD00002522
CAS-Nummer: 99-31-0
EINECS: 202-748-5