5-Aminoisophthalsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 5-Amino-1,3-benzoldicarbonsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
186279-100G 186279-25G
SIAL186279-100GEA 69.8 EUR
SIAL186279-100G SIAL186279-25G
5-Aminoisophthalsäure, Sigma-Aldrich®
5-Aminoisophthalsäure
Formel: C₈H₇NO₄
Molecular Weight: 181,15 g/mol
Siedepunkt: 515 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 150…156 °C
MDL: MFCD00002522
CAS-Nummer: 99-31-0
EINECS: 202-748-5