5-Nitroisophthalsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Nitro-1,3-benzoldicarbonsäure
A11696.22 A11696.36
A11696.22EA 29 EUR
A11696.22 A11696.36
5-Nitroisophthalsäure ≥98%
5-Nitroisophthalsäure
Purity: 98% CAS No.: 618-88-2 Molecular Formula: C8H5NO6 Formula Weight: 211.13 Odour: Odourless Melting Point: 260-264° Beilstein Reference: 1976587 MDL No.: MFCD00007254
Formel: C₈H₅NO₆
Schmelzpunkt: 260…264 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007254
CAS-Nummer: 618-88-2
EINECS: 210-568-3