5,5'-Dithiobis(2-nitrobenzoesäure) (Ellman's Reagenz, DTNB) ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Bis(4-nitrophenyl)disulfid-3,3'-dicarbonsäure, DTNB, 2,2'-Dinitro-5,5'-dithiodibenzoesäure, Ellman's Reagenz, 3,3'-Dithiobis(6-nitrobenzoesäure)
A14331.03 A14331.06 A14331.14
A14331.03EA 26.5 EUR
A14331.03 A14331.06 A14331.14
5,5'-Dithiobis(2-nitrobenzoesäure) (Ellman's Reagenz, DTNB) ≥99%
5,5'-Dithiobis(2-nitrobenzoesäure) (Ellman's Reagenz, DTNB)
Purity: 99% CAS No.: 69-78-3 Molecular Formula: C14H8N2O8S2 Formula Weight: 396.36 Melting Point: ca 240° dec. Beilstein Reference: 1896821
Formel: C₁₄H₈N₂O₈S₂
Molecular Weight: 396,36 g/mol
Schmelzpunkt: ∼ 240 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007140
CAS-Nummer: 69-78-3
EINECS: 200-714-4