2-Fluor-4-iodanilin ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
B22450.14
B22450.06
B22450.22
B22450.14EA
80.6
EUR
B22450.14
B22450.06
B22450.22
2-Fluor-4-iodanilin ≥99%
2-Fluor-4-iodanilin
Purity: 99%
CAS No.: 29632-74-4
Molecular Formula: C6H5FIN
Formula Weight: 237.02
Flash Point:
Formel:
C₆H₅FIN Siedepunkt: 259 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 55…57 °C Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011738 CAS-Nummer: 29632-74-4 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...