2-Fluor-6-methoxyphenol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
H26471.03
H26471.06
H26471.03EA
76.5
EUR
H26471.03
H26471.06
2-Fluor-6-methoxyphenol ≥97%
2-Fluor-6-methoxyphenol
Purity: 97%
CAS No.: 73943-41-6
Molecular Formula: C7H7FO2
Formula Weight: 142.13
Flash Point: 103°(218°F)
Refractive Index: 1.52
Boiling Point: 130-131°/36mm
MDL No.: MFCD00075140
Formel:
C₇H₇FO₂ Molecular Weight: 142.13 g/mol Siedepunkt: 130…131 °C (36 mmHg) Dichte: 1.23 Flammpunkt: 103 °C (218 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00075140 CAS-Nummer: 73943-41-6 |